Contrôleurs de pipette pour les pipettes en verre et en plastique de 1 à 100 ml.
- Corps (180 g) et embouts légers et résistants aux UV
- Remplissage d'une pipette de 25 ml en moins de trois secondes avec le paramétrage le plus rapide
- Porte-pipette en silicone autoclavable
- Le filtre à membrane hydrophobe remplaçable protège l'unité des afflux de liquides et protège les échantillons de la contamination
- La batterie NiMH rechargeable écologique permet une utilisation continue pendant 4 heures ;
- voyant de batterie faible, rechargeable en cours d'utilisation
Le pipeteur Powerpette Pro offre d'excellentes performances, grâce à son moteur puissant mais silencieux qui permet d'accélérer le pipetage des plus grands volumes. Le sélecteur de mode permet de choisir le mode de fonctionnement, rapide ou lent offrant des vitesses variables d'aspiration et de distribution (avec soufflage). Quel que soit le mode choisi, la vitesse d'aspiration et de distribution est contrôlée par des boutons-poussoirs, conçus pour procurer une prise confortable et ferme nécessitant un effort minimal. Un mode de distribution supplémentaire par gravité (G) est conçu pour être utilisé avec les pipettes de distribution (TD). Le Powerpette Pro est désormais fourni avec des embouts colorés supplémentaires permettant d'appliquer un codage de couleur par laboratoire, par l'application ou par l’utilisateur et ce, afin de minimiser les risques de contamination croisée.
Informations de commande: Fourni avec un chargeur, deux filtres hydrophobes de rechange (1×0,45 µm, 1×0,2 µm), un support de paillasse/mural et un jeu d'embouts colorés.