Imprimer
Poire à pipeter, Safetypette
Fournisseur: VWR, part of Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR® Manupette
612-4548EA 76.7 EUR
612-4548
Poire à pipeter, Safetypette
Pipettes Pipeteurs
Pour les pipettes en verre et en plastique de 1 à 100 ml.
  • Membrane filtrante hydrophobe remplaçable pour protéger l'instrument contre la pénétration de liquides
  • Boutons séparés pour l'aspiration/la distribution et la vidange
  • Adaptateur en silicone pour le positionnement étanche de chaque pipette
La poire à pipeter Safetypette facilite le pipetage d'un large éventail de liquides. La disposition pratique des commandes facilite le travail et assure une sécurité maximale lors des pipetages en série.
Informations de commande: Fournie avec trois embouts supplémentaires en trois couleurs différentes.