Imprimer
Poire à pipeter, Smoothie™
Fournisseur: VWR, part of Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
612-4546EA 37.2 EUR
612-4546
Poire à pipeter, Smoothie™
Pipettes Pipeteurs
Poire à pipeter pour les pipettes en verre et en plastique de 1 à 25 ml.
  • Ergonomique et facile à utiliser
  • Manipulation en douceur, par pression du pouce
  • Adaptateur en silicone pour le positionnement étanche de chaque pipette
La poire à pipeter Smoothie™ est une aide au pipetage manuel pour une utilisation pratique d'une seule main. La commande unique permet de faire une sélection entre deux résolutions de distribution. Un des paramètres offre un remplissage rapide avec une précision optimale pour des pipettes allant de 10 à 25 ml, alors que le second paramètre est utile pour les pipettes de 1 à 10 ml pour lesquelles la précision de remplissage est parfois difficile à contrôler.