Imprimer
Standard, Spectroquant® CombiCheck
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Spectroquant®
1.14675.0001EA 129 EUR
1.14675.0001
Standard, Spectroquant® CombiCheck
Étalons de référence Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
Les solutions Spectroquant® CombiCheck sont des solutions standard multi-paramètres prêtes à l'emploi à utiliser pour le contrôle qualité des tests de réactifs et des cuves Spectroquant®. Chaque conditionnement contient une solution standard et une solution de dopage. Ces deux solutions peuvent être utilisées pour l'assurance qualité car elles présentent déjà la concentration adéquate.
La solution standard peut servir à confirmer la précision des résultats du système Spectroquant® dans leur ensemble (photomètre, réactifs, procédure analytique, mise en œuvre). La solution de dopage peut être employée pour tester les effets tributaires des échantillons en mesurant la récupération et pour vérifier l'adéquation de la technique de préparation des échantillons.
Le nombre maximum de déterminations lors du recours à la solution standard dépend du système de test employé.