Imprimer
Plaques pour isolateurs et salles blanches, boîtes de collecte Envirocheck®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Envirocheck® Settle
1.18410.0020EA 84.3 EUR
1.18410.0020
Plaques pour isolateurs et salles blanches, boîtes de collecte Envirocheck®
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Un contrôle efficace de l'air est de plus en plus nécessaire dans tous les domaines où des microorganismes en suspension dans l'air sont susceptibles de contaminer ou d'affecter des produits et processus industriels. Le contrôle de l'air est donc très important dans tous les secteurs équipés de salles blanches avec filtrage de l'air. Les boîtes de collecte Envirocheck® (Ø : 90 mm) sont aisément utilisables lors du prélèvement actif de l'air en association avec les différents préleveurs d'air pour analyse microbiologique MAS-100®, ainsi que lors du prélèvement passif de l'air. Afin de répondre aux exigences des zones protégées, toutes les boîtes de collecte Envirocheck® présentent un triple emballage et une irradiation aux rayons gamma. Les boîtes de collecte de 90 mm sont remplies à 25 ml afin d'éviter la dessiccation suite à un prélèvement 1000 litres et à une incubation allant jusqu'à 7 jours, par exemple. La poche intérieure est imperméable à H₂O₂ et inclut une poche contenant un agent de séchage destiné à minimiser la formation de condensation. Toutes les boîtes sont stockées à température ambiante (15 °C à 25 °C) rendant ainsi la réfrigération superflue. Il est possible de les stocker sur le site d'application.
  • Irradiées aux rayons gamma, triple emballage, poche interne imperméable à H₂O₂
  • Le volume de remplissage de 25 ml permet de longues périodes d'incubation
  • Quatre neutralisants pour désactiver tout désinfectant résiduel
  • Pochette contenant un déshydratant pour minimiser la formation d'eau de condensation
  • Le nom du produit, la date d'expiration, le numéro de lot et le numéro de production de série sont imprimés sur chaque boîte Envirocheck® pour simplifier et sécuriser l'identification des produits et la surveillance de leur durée de conservation
Cdt: triple emballage, 2 jeux de 10 boîtes chacun.