Imprimer
Boîtes contact pré-coulées pour isolateurs et salles propres, Envirocheck®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.18408.0020EA 73.1 EUR
MERC1.18408.0020
Boîtes contact pré-coulées pour isolateurs et salles propres, Envirocheck®
Les boîtes contact Envirochek® permettent une détection simple et efficace de la contamination microbiologique des surfaces dans les isolateurs et/ou salles propres. Afin de répondre aux exigences des zones protégées, elles sont livrées en triple emballage et irradiées aux rayons gamma. Le sac interne est imperméable à H₂O₂ et contient un sachet avec un agent dessicant destiné à minimiser la formation de condensation. Pour désactiver tout désinfectant résiduel sur la surface à tester, les boîtes contact Envirocheck® pour isolateurs et salles propres contiennent 4 agents de neutralisation en plus. Toutes les boîtes se conservent à température ambiante (15 à 25 °C) rendant ainsi la réfrigération superflue. Il est possible de les stocker sur le site d'application.
  • Irradiées aux rayons gamma, triple emballage, sac interne imperméable à H₂O₂
  • Quatre neutralisants pour désactiver les désinfectants résiduels
  • Un sachet avec un agent dessicant pour minimiser la formation de condensation
  • Longue durée de conservation : jusqu'à 9 mois et longue période d'incubation possible
  • Le nom du produit, la date de péremption, le numéro de lot et le numéro de série sont imprimés sur chaque boîte pour identifier le produit facilement et en toute sécurité et pour surveiller la durée de conservation
Cdt: Triple emballage, 2 x 10 boîtes contact.