Imprimer
Boîtes de contact pré-coulées, Compact Dry
Fournisseur: HyServe
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Compact Dry
710-2029EA 149 EUR
710-2029 710-2004 710-0753 SCIL1006731 710-0707
Boîtes de contact pré-coulées, Compact Dry
Milieux pour microbiologie Boîtes contact de microbiologie
Compact Dry est une méthode de test prête à l'emploi sous forme de film dans une boîte en plastique rigide avec couvercle pour le contrôle qualité de produits et le dépistage d'une contamination potentielle. Elle s'applique aux tests de matières premières et de produits finis. Compact Dry est une méthode permettant une lecture très simple des résultats. Les colonies se pigmentent de différentes colorations dues à des substrats chromogènes et des indicateurs rédox.
  • Boîtes prêtes à l'emploi: déposer 1 ml d'échantillon sur chaque boîte et laisser incuber
  • Lecture facile: les microorganismes sont identifiables grâce à leur coloration
  • Boîtes faciles à conserver à température ambiante, avec une longue durée de conservation
  • Boîtes empilables économisant l'espace
Dry TC, EC, CF, YM, XSA, SL, LS sont homologués par l'AOAC
Dry TC, EC, CF, ETB, XSA, SL, LS sont homologués par MicroVal
Dry TC, EC, CF, ETB, XSA, SL, LS sont homologués par NordVal
Méthodes alternatives de validation et de certification conformément à la norme EN ISO 16140