Imprimer
Gels précoulés et tampons, ClearPAGE™
Fournisseur: CBS Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ClearPAGE™
CBSCBCG42012EA 0 EUR
CBSCBCG42012 XXXXFK91005-01627 CBSCFK91005-00827 CBSCFK91005-40827 731-2025 CBSCFK91005-01212 CBSCBCG00827 CBSCFK91005-01012 CBSCFK91005-41212 XXXXFK91005-42002 CBSCBCG01612 CBSCFK91005-00812 XXXXFK91005-42027 CBSCFK91005-01227 CBSCBCG01012 CBSCFK91005-01027 CBSCBCG41212 731-2018 731-2019 731-2057 CBSCFK91005-40812 CBSCFK91005-41227 731-2012 731-2055 731-2011 CBSCBCG41227 CBSCBCG00812 XXXXFK91005-42012
Gels précoulés et tampons, ClearPAGE™
Gels d'électrophorèse Gels pré-coulés
Ces cassettes en plastique de gels de polymère composite précoulé de qualité supérieure, en 8×10 cm, 10×10 cm ou 15×10 cm (l×P), comprennent une matrice de polymère d'acrylamide unique pour des séparations exceptionnelles de protéines. Les gels sont 10 fois plus forts que les gels de polyacrylamide ordinaires et extrêmement résistants aux déchirures. De longs doigts en forme de puits s'étendent au-dessus de la cassette pour faciliter le chargement et prévenir la contamination croisée des échantillons. Un empilage amélioré permet d'accueillir de plus grands volumes d'échantillons, de sorte que les gels de cassette ClearPAGE de 1 mm aient la sensibilité équivalente à des gels de 1,5 mm. Les gels ClearPAGE aux formats 10×10 cm, 12 puits et 17 puits peuvent accueillir des volumes d'échantillon plus grands que d'autres gels de polyacrylamide précoulé.
  • Bandes nettes, uniformes, propres et droites, d'une résolution inégalée
  • Gels solides et durables sans rupture ni fissure au séchage
  • Système de tampon de TEO-tricine simple*
  • Durées d'exécution aussi rapides que 30 minutes
  • L'absence de peigne ou ruban à enlever réduit le temps de préparation
  • Durée de conservation de 2 ans, même pour les gels à haut pourcentage, sans détérioration des performances au fil du temps
*REMARQUE : des tampons de TEO-tricine doivent être utilisés avec ces gels