Imprimer
Solution saline tamponnée au phosphate , forte teneur en phosphate
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
444037EEA 261 EUR
444037E
Solution saline tamponnée au phosphate , forte teneur en phosphate
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
Solution irradiée, pH 7,2, pour le lavage des blots.
  • NaCl 8,77 g/l
  • HPO₄Na₂, 12H₂ 0 19,2 g/l
  • NaH₂OP₄, 2H₂O 6,55 g/l