Imprimer
5PRIME Phase Lock Gel
Fournisseur: Quantabio
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5PRIME
733-2478EA 242 EUR
733-2478 733-2477
5PRIME Phase Lock Gel
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
5PRIME Phase Lock Gel (PLG) élimine la contamination par des protéines entre les phases lors de l'extraction au phénol et garantit des résultats plus rapides, ainsi qu'une récupération accrue. PLG migre pour assurer une bonne étanchéité entre les phases d'extraction aqueuse/organique au cours de la centrifugation. La phase organique et les matériaux entre les phases sont efficacement piégés dans ou sous la barrière, ce qui donne lieu ainsi à une décantation complète et facile à au pipetage de toute la phase aqueuse. Les avantages sont un rendement accru de 30% maximum, une meilleure protection contre l'exposition aux composés dangereux, et aucun risque de contamination des échantillons entre les phases. Pour plus de commodité, PLG est fourni pré-distribué dans des tubes à centrifuger standard de différentes tailles. PLG est disponible dans des formulations de densités différentes (Heavy et Light). Il est utilisable dans la quasi-totalité des protocoles nécessitant une extraction au phénol et/ou au chloroforme, en choisissant simplement la formulation adaptée aux phases aqueuses et organiques.
  • Accroissement du rendement d'acide nucléique de 30% maximum par rapport à une extraction organique conventionnelle
  • Élimine la contamination interphase de la solution d'acide nucléique
  • Gel stable permettant une décantation d'échantillon simple
  • Contact réduit avec des solvants organiques dangereux
PLG Heavy
Phase aqueuse : échantillon haute densité (par exemple, forte teneur en sel)
Phase organique : mélanges standard de phénol, de chloroforme, d'alcool isoamylique avec une teneur en chloroforme d'au moins 60% (n'accepte pas le phénol en tant que seul solvant organique)
PLG Light
Phase aqueuse : échantillon à faible densité
Phase organique : mélanges standard de phénol, de chloroforme, d'alcool isoamylique