Imprimer
Pièces faciales pour système respiratoire Versaflo™, série M-100
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MMMAM107EA 353 EUR
MMMAM107
Pièces faciales pour système respiratoire Versaflo™, série M-100
Ces écrans faciaux combinent la protection respiratoire avec la protection des yeux et du visage, sur certains modèles, se rajoutent la protection de la tête et protection auditive. Conçus pour être utilisés avec une unité de distribution d'air 3M approuvée pour former un dispositif de protection respiratoire. Tous les écrans faciaux ont une suspension entièrement réglable pour un ajustement et une répartition du poids optimals. Ils comportent un déflecteur permettant à l'utilisateur de diriger l'air à l'intérieur de la pièce faciale pour plus de contrôle et de confort.
  • M-106:
  • Membrane d'étanchéité faciale confortable en PA avec revêtement en PU ; visière en PC avec revêtement
  • Type de danger : gaz, vapeurs et particules,‎ éclaboussures de liquides,‎ particules en suspension à basse énergie, poussière
  • Niveau de protection (FPN) : 50 (Jupiter/TR-302E/TR-602E/série V)
  • Utilisée pour la pulvérisation, le traitement chimique ou dans le secteur de la construction
  • M-107:
  • Membrane d'étanchéité faciale en polyester ; visière en PC
  • Avec membrane d'étanchéité faciale / enveloppe ignifuge pour les applications avec particules chaudes
  • Type de danger : gaz, vapeurs et particules,‎ éclaboussures de liquides,‎ particules en suspension à basse énergie, poussière
  • Niveau de protection (FPN) : 50 (Jupiter/TR-302E/TR-602E/série V)
  • Utilisés pour la métallurgie, le traitement chimique et la fabrication de produits pharmaceutiques
Certifications: M-106 : EN 166:2001,‎ EN 12941 TH2,‎ EN 14594 2B
M-107 : EN 12941 TH2,‎ EN 14594 2B