Imprimer
Votre recherche pour: Électrolytes
50  résultat(s)
SearchResultCount:"50"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: ~3 M Potassium chloride solution saturated with silver chloride (~0,16 M AgCl).
Fournisseur: Merck
Description: Lipophilic ionophore for Ca²⁺ selective electrodes with detection limit in the sub-nanomolar range.
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Chlorure de potassium à 3 mol/l (3 N) dans une solution aqueuse AVS TITRINORM , VWR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Pour plus d'informations sur les données de santé et de sécurité, consultez le catalogue de produits chimiques VWR ou le site www.vwr.com.
Référence Produit: (662-1784)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Solution de remplissage 3,5 mol/l KCl, VWR®
UOM: 1 * 100 mL
Référence Produit: (662-1116)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Solution de recharge d'électrodes pH sans calomel contenant du nitrate de potassium , VWR®
UOM: 1 * 114 mL
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Description: A variety of electrolyte solutions for pH and ORP electrodes.
Fournisseur: Hach
Description: Reagents in Powder Pillow form - typically as powder which does not appreciably affect the dilution of the sample.
Référence Produit: (HACH2965026)
Fournisseur: Hach
Description: Internal filling solution for use with PHC281 IntelliCAL™ Ultra pH probes, 2,44M KCl, 59 ml bottle with dispenser cap, IntelliCAL™
UOM: 1 * 59 mL
Référence Produit: (662-9223)
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Description: Hamilton storage solution is recommended to increase sensor longevity when not in use. The liquid solution is acid buffered to help with sensor respon...
UOM: 1 * 500 mL
Fournisseur: Hach
Description: Fluoride ionic strength adjustor (ISA) powder pillows, 0,01 mg/L to saturated
Référence Produit: (HACH2841700)
Fournisseur: Hach
Description: Solution de remplissage interne pour sondes de pH IntelliCAL™ PHC301 et sondes ORP MTC301, KCI 3,0M, saturées avec du chlorure d'argent (AgCl), flacon de 28 ml
UOM: 1 * 28 mL
Référence Produit: (ORIO951213)
Fournisseur: Thermo Orion
Description: Take more accurate and reproducible ISE measurements with Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) and special reagents. Ionic str...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Mettler - Toledo
Description: Pepsin-HCl for cleaning junctions with protein contamination, 250 ml
Fournisseur: Mettler - Toledo
Description: FRISCOLYT-B® (84,4% glycerol, 11% KCl and 4,6% H₂O) is for low temperature samples.
Fournisseur: Hach
Description: Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 50
no targeter for Bottom