Imprimer
Votre recherche pour: Boîtes pour lames
34  résultat(s)
SearchResultCount:"34"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces boîtes pour lames de microscopie comportent plusieurs zones d'étiquetage; il est aussi possible d'utiliser une fiche d'inventaire, lisible à trave...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Boîtes de rangement pour lames de microscopie standard.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Heavy-duty, two-piece microscope slide boxes are designed to store standard slides for transport.
Référence Produit: (631-1066)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Cette boîte avec couvercle peut être utilisée dans des applications de cytologie et d’histologie.
UOM: 1 * 10 Pce
Référence Produit: (631-1079)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Cette boîte pour cinq lames empêche les objets de se briser ou de coller. Peut être utilisée pour des applications en cytologie, telles que les frotti...
UOM: 1 * 500 Pce
Référence Produit: (631-9113)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Cette boîte pour lames de microscopie très résistante se compose de deux parties; elle peut contenir jusqu'à 100 lames.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (631-1143)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Cette boîte peut contenir jusqu’à 25 lames de microscopie.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (631-1527)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Solide et empilable, cette boîte permet de transporter et ranger des lames de microscopie en toute sécurité.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (631-0742)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ce casier de rangement transparent facilite l'organisation des échantillons.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Simport Scientific
Description: Ces boîtes résistantes aux chocs sont empilables, d'où le gain d'espace.
Fournisseur: Simport Scientific
Description: Ce système de rangement est résistant aux chocs; il peut acceuillir jusqu'à 400 lames par boîte, en toute sécurité. Toutes les lames sont rangées...
Référence Produit: (HEATHS15979A)
Fournisseur: HEATHROW
Description: Boîte pour lames de microscopie non standard (76×51 mm).
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: MARIENFELD
Description: Boîtes en plastique pour lames de microscopie.
Référence Produit: (631-0325)
Fournisseur: HEATHROW
Description: Boîte pour lames de microscopie, avec compartiments numérotés.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Boîte pour lames avec couvercle, rouge, PP, Nbre de lames: 100
Fournisseur: KARTELL
Description: Chaque compartiment est numéroté à des fins de stockage dans des tiroirs.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 34
no targeter for Bottom