Imprimer
Germanium 1000 mg/L dans l'eau avec traces d'acides fluorhydrique (de (NH₄)₂GeF₆) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Specpure®
42242.APEA 235 EUR
42242.AP 42242.AD 42242.AE
Germanium 1000 mg/L dans l'eau avec traces d'acides fluorhydrique (de (NH₄)₂GeF₆) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de germanium
Molecular Formula: (NH₄)₂GeF₆ in H₂O/trace F-
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085310
Certifications: Traçabilité NIST