Imprimer
Manganese standard solution, 10000 mg/L Mn in 5% nitric acid (de Mn) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Specpure®
14413.ADEA 108 EUR
14413.AD 14413.AE 14413.AP
Manganese standard solution, 10000 mg/L Mn in 5% nitric acid (de Mn) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de manganèse
Molecular Formula: Mn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011111
Certifications: Traçabilité NIST