Imprimer
Acide fluorhydrique 65% dans la pyridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18068.0100EA 229 EUR
8.18068.0100 8.18068.9999
Acide fluorhydrique 65% dans la pyridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide fluorhydrique
Formule: HF
Poids moléculaire: 20,01 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011346
Numéro CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 (6.1),I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
pH  - 7 (H2O, 20 °C)