Imprimer
Strontium standard solution, 1,000 mg/L Sr in 5% nitric acid (de Sr(NO₃)₂) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Specpure®
13874.ADEA 63.5 EUR
13874.AD 13874.AE 13874.AP
Strontium standard solution, 1,000 mg/L Sr in 5% nitric acid (de Sr(NO₃)₂) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de strontium
Molecular Formula: Sr(NO₃)₂) in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134060
Certifications: Traçabilité NIST