Imprimer
Zirconium standard solution, 1,000 mg/L Zr in 5% hydrochloric acid (de ZrOCl₂) Specpure® étalon pour SAA
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Specpure®
88119.AEEA 47.9 EUR
88119.AE 88119.AP
Zirconium standard solution, 1,000 mg/L Zr in 5% hydrochloric acid (de ZrOCl₂) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de zirconium
Molecular Formula: ZrCl₂O in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011303
Certifications: Traçabilité NIST