Imprimer
Rhenium standard solution, 10,000 mg/L Re in 5% nitric acid (de Re) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Specpure®
14416.APEA 1580 EUR
14416.AP 14416.AE 14416.AD
Rhenium standard solution, 10,000 mg/L Re in 5% nitric acid (de Re) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de rhénium
Molecular Formula: Re in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011195
Certifications: Traçabilité NIST