Imprimer
Rhenium standard solution, 1,000 mg/L Re in 5% nitric acid (de Re) Specpure® étalon pour SAA
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Specpure®
88089.APEA 146 EUR
88089.AP 88089.AE
Rhenium standard solution, 1,000 mg/L Re in 5% nitric acid (de Re) Specpure® étalon pour SAA
Étalons de référence Étalons cationiques Standards de rhénium
Molecular Formula: Re in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011195
Certifications: Traçabilité NIST