Imprimer
Tantalum standard solution, 1,000 mg/L Ta in 2% hydrofluoric acid (de TaCl₅) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Specpure®
13840.APEA 305 EUR
13840.AP 13840.AD 13840.AE
Tantalum standard solution, 1,000 mg/L Ta in 2% hydrofluoric acid (de TaCl₅) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de tantale
Molecular Formula: TaCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 1790
MDL No.: MFCD00011252
Certifications: Traçabilité NIST