Acide 2-chloro-9-hydroxy-9H-fluorène-9-carboxylique, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
C₁₄H₉ClO₃ |
Numéro CAS:
2464-37-1 EINECS: 219-565-1 |