Imprimer
Silver standard solution, concentrate, 1,000 mg Ag in 5% nitric acid (de AgNO₃) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Titrisol®
1.09906.0001EA 89.9 EUR
1.09906.0001
Silver standard solution, concentrate, 1,000 mg Ag in 5% nitric acid (de AgNO₃) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards d'argent
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST