Imprimer
Votre recherche pour: Solutions de stockage d'électrode
19  résultat(s)
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Pour plus d'informations sur les données de santé et de sécurité, consultez le catalogue de produits chimiques VWR ou le site www.vwr.com.
Référence Produit: (662-9223)
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Description: Hamilton storage solution is recommended to increase sensor longevity when not in use. The liquid solution is acid buffered to help with sensor respon...
UOM: 1 * 500 mL
Référence Produit: (ORIO951213)
Fournisseur: Thermo Orion
Description: Take more accurate and reproducible ISE measurements with Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) and special reagents. Ionic str...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Mettler - Toledo
Description: Pepsin-HCl for cleaning junctions with protein contamination, 250 ml
Référence Produit: (HACH2541249)
Fournisseur: Hach
Description: For storage of ammonia ion selective electrodes.
UOM: 1 * 500 mL
Référence Produit: (705-1031)
Fournisseur: Hach
Description: Electrode cleaning solution, for cleaning all pH, ORP and sodium ion selective eletrodes, 500 ml bottle
UOM: 1 * 500 mL
Fournisseur: Thermo Orion
Description: Solutions for storage and cleaning that prolong the working life of pH electrodes. Cleaning solutions are identified by the letters A, B, C, and D; ea...
Référence Produit: (HACH2965349)
Fournisseur: Hach
Description: Used to condition ORP electrode surfaces for use in reducing sample matrices.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (HACHS16M001)
Fournisseur: Hach
Description: Mild cleaning solution for electrodes. Ideal for use after measurements in aqueous solutions.
UOM: 1 * 250 mL
Fournisseur: Thermo Orion
Description: Solution de reconditionnement pour électrode de sodium
Référence Produit: (705-1030)
Fournisseur: Hach
Description: Potassium chloride (KCl) 3 M
UOM: 1 * 500 mL
Référence Produit: (HACH2657364)
Fournisseur: Hach
Description: pH electrode storage solution, powder pillows (each pillow makes 25 ml of storage solution)
UOM: 1 * 20 Pce
Référence Produit: (HACHS16M002)
Fournisseur: Hach
Description: This extra strong electrode cleaning solution is ideal for use when stronger cleaning agents are required, for example when the solutions contain prot...
UOM: 1 * 250 mL
Référence Produit: (HACHC20C370)
Fournisseur: Hach
Description: Electrode cleaning solution to remove proteins residues organic contaminations/deposits such as food stuff from pH sensing element.
UOM: 1 * 250 mL
Référence Produit: (662-0907)
Fournisseur: SENSOREX
Description: For storage of pH electrodes.
UOM: 1 * 470 mL
Référence Produit: (HAMI238290)
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Description: A two-part cleaning solution for all glass membrane pH sensors. pH Cleaning solution A contains sodium hydroxide (<3%), pH cleaning solution B con...
UOM: 1 * 1 SET
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom