Imprimer
VWR® INCU-Line®IL 53 & IL 115, Incubateurs
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
390-0350EA 1230 EUR
390-0350 390-0353
VWR® INCU-Line®IL 53 & IL 115, Incubateurs
Incubateurs Incubateurs standard
Incubateurs avec circulation d’air naturelle pour toutes les applications d’incubation standard. Les unités comportent une chambre en acier inoxydable avec portes internes en verre.
  • Commande par microprocesseur avec grand affichage numérique de la température
  • Réglage de la température par pas de 0,1 °C
  • Minuterie intégrée de 0 à 999 min ou 0 à 99,9 h ou mode continu
  • Conduit d'évacuation à l'arrière de l'appareil avec glissière réglable manuellement
  • Dispositif de sécurité de température réglable indépendant Classe 3.1 avec alarme visuelle, selon DIN 12880
Informations de livraison: Fournies avec deux clayettes chromées.