Imprimer
Lunettes-masques, uvex 9305
Fournisseur: Uvex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9305
UVEX9305.714EA 29.1 EUR
UVEX9305.714
Lunettes-masques, uvex 9305
Lunettes-masques
Lunettes-masques de sécurité classiques avec lentille en acétate.
  • Système d'aération efficace
  • Bandeau en textile ajustable
  • Résistance mécanique : F -protection avec impact de faible énergie (45 m/s)
Certifications: EN 166, EN 170