Imprimer
Votre recherche pour: Gels pré-coulés
17  résultat(s)
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: LONZA
Description: Reliant™ precast agarose minigels are designed for rapid and reproducible resolution of DNA fragments from 8 bp to 10 kb. Each precast agarose gel is ...
Fournisseur: LONZA
Description: Latitude™ DNA gels are designed for accurate DNA fragment separation for almost any gel electrophoresis application. These ready-to-run gels are avail...
Fournisseur: LONZA
Description: Precast gels for the analysis of antibodies and proteins up to 2000 kDa.
Fournisseur: EDVOTEK EUROPE LTD
Description: Gel pré-coulé, 6 gels (12%)
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Gel pré-coulé, Gel drying solution
Fournisseur: Cytiva
Description: ExcelGel precast gels for SDS-PAGE are available as homogeneous or gradient gels. The homogeneous gels have 25 preformed sample wells for sample volum...
Fournisseur: EMBITEC
Description: Les gels pré-coulés RunOne™ sont optimisés pour une utilisation avec le système d'électrophorèse RunOne™. Un choix de formats à 100, 104 ou 108 puits ...
Fournisseur: Cytiva
Description: Les gels Immobiline™ DryStrip (bandelettes IPG) sont utilisés pour l'IEF (isoelectric focusing, focalisation isoélectrique), en tant que première dime...
Fournisseur: Genscript
Description: GenScript's Bis-Tris gels are high-performing polyacrylamide gels designed to separate a wide range of protein sizes by electrophoresis. The gels are ...
Référence Produit: (28-9374-51)
Fournisseur: Cytiva
Description: Le gel DIGE est un gel de polyacrylamide précoulé à 12,5% dans une cassette en verre à faible fluorescence pour une électrophorèse 2-D de deuxièm...
UOM: 1 * 3 Pce
Fournisseur: Cytiva
Description: Gel pré-coulé, PhastGel™, PhastGel™ sample applicator, 8×0,5 μl
promo
Référence Produit: (18-1035-32)
Fournisseur: Cytiva
Description: CleanGel IEF est un gel de polyacrylamide séché optimisé pour la focalisation isoélectrique analytique (IEF). Le gel est excellent pour la séparation ...
UOM: 1 * 5 Pce
Référence Produit: (80-1128-28)
Fournisseur: Cytiva
Description: Obtain reproducible IEF separations with dry, precast gels containing immobilized pH gradients.
UOM: 1 * 3 Pce
Fournisseur: Serva
Description: Pour les analyses de liquide céphalo-rachidien (CSF) par focalisation isoélectrique (IEF).
Référence Produit: (SERA42805.01)
Fournisseur: Serva
Description: For haptoglobin (Hp) analysis by isoelectric focusing.
UOM: 1 * 1 Pce
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Référence Produit: (SERA42803.01)
Fournisseur: Serva
Description: For transferrin (Tf) analysis by isoelectric focusing.
UOM: 1 * 1 Pce
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom