Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Catégories
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Réactifs d'électrophorèse
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/84/18945184.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"209"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Référence Produit: (E732-25)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Les sachets de décoloration sont conçus pour éliminer en toute sécurité le bromure d'éthidium des solutions pendant un traitement d'une nuit. Chaque s...
UOM:  1 * 25 Pce
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Échelle avec 13 fragments de 100 à 3000 bp pour une identification facile de la bande.
Référence Produit: (N856-300UL)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   EZ-Vision® 100 bp DNA ladder is a pre-stained molecular weight ladder in loading buffer that allows immediate visualisation of DNA ladder post-electro...
UOM:  1 * 300 µl
Référence Produit: (27-2210)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Protein Marker V (pre-stained) for monitoring protein separation, transfer efficiency, and for size determination.
UOM:  1 * 1 KIT
Référence Produit: (1B1492-25RXN)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   RiboReady™ Color 1 kb RNA ladder allows precise sizing of RNA molecules in denaturing acrylamide gels.
UOM:  1 * 1 KIT
Référence Produit: (N551-1.2ML)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Ladder with 11 fragments ranging from 500 to 10000 bp for easy band identification. Ready to use formula pre-mixed with loading dye.
UOM:  1 * 1,2 ml
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Marqueurs de poids moléculaire des protéines, gamme large, propose huit bandes allant de 14,4 à 212,0 kDa. Matériel suffisant pour 100 à 150...
UOM:  1 * 500 µl
Référence Produit: (27-2010)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Protein Marker II for accurate molecular weight determination of proteins by SDS-PAGE.
UOM:  1 * 1 KIT
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 209
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Suivant 
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS