Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
marqueurs-de-poids-moleculaires
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/65/18989565.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"80"
Trier par:
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Échelle avec 13 fragments de 100 à 3000 bp pour une identification facile de la bande.
Marques :  VWR Chemicals
Description:   L'échelle d'ADN de 100 bp est idéale pour déterminer la taille de l'ADN double brin de 100 à 1000 paires de bases. L'échelle se compose...
Référence Produit: (N856-300UL)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   EZ-Vision® 100 bp DNA ladder is a prestained molecular weight ladder in loading buffer that allows immediate visualisation of DNA ladder post-electrop...
UOM:  1 * 300 µl
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Le marqueur ADN de 1 kbp est parfait pour déterminer la taille de l'ADN double brin sur une plage de 1 kbp à 10 kbp. L'échelle, composé...
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Le marqueur de poids moléculaire des protéines Precise™ propose sept bandes allant de 15,0 à 150,0 kDa. Matériel suffisant pour 40 test...
UOM:  1 * 200 µl
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Marqueurs de poids moléculaire des protéines, gamme large, propose huit bandes allant de 14,4 à 212,0 kDa. Matériel suffisant pour 100 à 150...
UOM:  1 * 500 µl
Référence Produit: (E854-100RXN)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   PCR DNA Marker™ propose 8 fragments de 50 à 2000 pb. Le marqueur contient des bandes de référence rapide de grande intensité qui sont idéale...
UOM:  1 * 1 KIT
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Le marqueur de poids moléculaire des protéines BlueStep™, large gamme pré-coloré dispose de neuf bandes allant de 9,0 à 200,0 kDa. Les bande...
UOM:  1 * 0,5 ml
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 80
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Suivant