Imprimer
Votre recherche pour: Colorants pour gels d'electrophorèse
48  résultat(s)
SearchResultCount:"48"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Ces colorations de chargement d'ADN sont utilisées pour charger des échantillons d'ADN sur des gels d'agarose ou SDS pour l'électrophorèse sur gel.
Référence Produit: (1B1812-25ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Cette base de colorant de chargement est utilisée pour la préparation de tampons de charge personnalisés. Il s'agit d'une solution concentrée contenan...
UOM: 1 * 25 mL
Référence Produit: (K217-1L)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Le BANDit bleu est une alternative sûre et écologique au traditionnel colorant bleu de Coomassie®.
UOM: 1 * 1 L
Référence Produit: (1B1680-0.5ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: EZ-Vision BlueLight est un colorant fluorescent sensible pour la coloration de gel; il est non mutagène et sans danger pour l'environnement.
UOM: 1 * 0,5 mL
Référence Produit: (N734-5ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Le colorant d'ARN Gold-N-Gel est compatible avec les protocoles standard pour l'électrophorèse dénaturante des fragments d'ARN. Les bandes sont immédi...
UOM: 1 * 5 mL
Safer Human and Environmental Health
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: VividPro™ est un colorant fluorescent générique pour l'électrophorèse avec gel des protéines pouvant être utilisé pour visualiser les protéines.
Référence Produit: (E190-5ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Conçue pour optimiser le chargement des acides nucléiques dans les gels d'agarose, la coloration de chargement diffuse la couleur aux échantillons afi...
UOM: 1 * 5 mL
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: VividPro Plus est une protéine de coloration fluorescente qui peut être utilisée dans le cadre d'un protocole rapide de co-électrophorèse permettant d...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: EZ-Vision DNA dye as loading buffer provides a non mutagenic, environmentally friendly alternative to ethidium bromide for instantaneous fluorescent D...
Référence Produit: (41011.)
Fournisseur: Biotium
Description: 6X DNA loading buffer that includes ultra-sensitive, non-toxic GelRed® dye.
UOM: 1 * 1 mL
Safer Human and Environmental Health
Fournisseur: Biotium
Description: GelRed et GelGreen sont des colorants d'acides nucléiques en gel fluorescents combinant sensibilité élevée, faible toxicité et stabilité exceptionnell...
Référence Produit: (41020.)
Fournisseur: Biotium
Description: DNAzure® Blue Nucleic Acid Gel Stain is an ultrasensitive reagent for visible staining of dsDNA in agarose or polyacrylamide gels.
UOM: 1 * 10 mL
Référence Produit: (786-254)
Fournisseur: G-Biosciences
Description: The stain uses an enhanced Periodic Acid-Schiff (PAS) method for detection of glycoprotein sugars. The supplied agent first oxidises the cis-diol sug...
UOM: 1 * 1 KIT
Fournisseur: G-Biosciences
Description: LabSafe™ GEL Blue, LabSafe™
Fournisseur: G-Biosciences
Description: The Reversible Copper Stain™ is a single step stain for the rapid detection of proteins resolved on SDS-PAGE.
Fournisseur: Biotium
Description: Colorants conçus pour l'ADN sur gels de polyacrylamide.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom