Imprimer
Lecteur de codes-barres, VisionMate® ST
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VisionMate®
479-1013EA 3230 EUR
479-1013
Lecteur de codes-barres, VisionMate® ST
Systèmes de code-barres
Le lecteur de codes-barres en 2D VisionMate ST est un lecteur compact pour un seul tube permettant la numérisation des tubes avec code-barres 2D dans pratiquement n'importe quelle application.
  • Importez directement vos données de code-barres scannées dans n'importe quelle application Microsoft® Windows®
  • Exportation via fichier Comma Separated Variable, Microsoft Excel®, XML, port COM, ODBC ou prise TCP.
  • Simple à installer et utiliser
  • Pour récupération individuelle des échantillons
Il vous suffit de brancher le lecteur de codes-barres dans un port USB disponible et de permettre l'installation automatique du lecteur. Maintenez le tube de stockage Thermo Scientific avec code-barres 2D devant la fenêtre de balayage pour décoder le code-barres instantanément.