Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (38)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Raccords
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/39/18945239.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"114"
Trier par:
Référence Produit: (HI-001)
Marques :  Hichrom Limited
Description:   Ces bouchons pour colonnes en polymère permettent d'éviter l'évaporation du solvant lorsque les colonnes ne sont pas en cours d'utilisation.
UOM:  1 * 10 Pce
Marques :  PAW BIOSCIENCE PRODUCTS, INC
Description:   SterilEnz®-II/AT connectors come with a platinum cured, medical grade silicone gasket mechanically attached to the fitting face. They are designed for...
Marques :  PAW BIOSCIENCE PRODUCTS, INC
Description:   SterilEnz®-II/EC PP end caps are the only end caps that come equipped with a medical grade silicone gasket pre-attached to the fitting face. This feat...
Marques :  Hichrom Limited
Description:   The HI-065 female-female connector consists of a 60 mm length of 1/16" (0,007 mm) PEEK tubing with PEEK fingertight fittings and is suitable for conne...
Marques :  Hichrom Limited
Description:   Precision-machined stainless steel nuts and ferrules.
Marques :  ENTEGRIS INC
Description:   These integral ferrule fittings are made from PFA.
Marques :  ENTEGRIS INC
Description:   These integral ferrule fittings are made from PFA.
Marques :  SCAT Europe
Description:   D.I. 1,6 mm, vert, PFA, vert, Pour tubes Ø ext.: 1,6 mm
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 114
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Suivant
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping