Imprimer
Homogénéiseur, POLYTRON®, PT 6100 D
Fournisseur: Kinematica
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
POLYTRON®
431-0220EA 4810 EUR
431-0220 431-0219 431-0194
Homogénéiseur, POLYTRON®, PT 6100 D
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
Modèle autonome, plage de volumes 0,1 à 30 litres. Le puissant système PT 6100D a été conçu pour offrir des conditions d'homogénéisation reproductibles pour des volumes pouvant atteindre 30 litres, avec possibilité de sélectionner et modifier la vitesse et la durée de fonctionnement, tout en surveillant la température. L'unité peut être contrôlée via le clavier à membrane ou à partir d'un PC exécutant le logiciel KIN via une interface RS232.
  • Plus de 30 outils/agrégats de dispersion disponibles, de différentes géométries, conceptions, tailles et matières
  • Vitesse élevée à la pointe, jusqu'à 32 m/s, pour une réduction efficace de la taille des particules
  • Mécanisme de connexion rapide et sûr permettant de changer aisément les agrégats de dispersion faciles à nettoyer
  • Contrôleur intelligent assurant une vitesse constante indépendamment des variations de charge
  • Démarrage progressif, protection contre les surcharges et stabilisateur de vitesse
  • Trois modes de fonctionnement : STANDARD, MINUTEUR et AUTO
  • Écran LCD et clavier pour une meilleure interface utilisateur numérique, permettant de définir et d'afficher un large éventail de paramètres de traitement
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529 : IP 20. Sécurité selon CEI/EN 61010-2-51
Informations de commande: Unité d'entraînement fournie avec logiciel pour PC et câble de connexion à l'ordinateur. Outils/Agrégats de dispersion et supports à commander séparément.