Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (37)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Milieux d'inclusion et de montage
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/92/18945192.jpg
Des milieux de montage et d'inclusion sont requis lors de la fabrication des lames permanentes, pour le maintien d'échantillons entre la lamelle et la lame. Le choix du bon milieu appartient à l'utilisateur.
Parmi les options disponibles, certains échantillons requièrent l'utilisation d'un milieu spécifique, alors que d'autres sont chimiquement incompatibles avec les solvants. Nos milieux sont disponibles en solutions aqueuses ou sous forme organique.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"29"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  Merck
Description:   EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab ...
Marques :  Merck
Description:   Le produit Entellan® nouveau est un milieu de montage pour colleuses de lamelles et est spécialement conçu pour les instruments à montage automatique ...
Marques :  Merck
Description:   Les produits de montage anhydre, telles que Neo-Mount®, doivent être utilisés pour le montage permanent et le stockage à long terme d'échantillons. Le...
Marques :  Merck
Description:   La dureté et l'uniformité définies du matériau à découper sont des conditions vitales pour l'obtention d'une qualité de découpe homogène. Ces conditio...
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Utilisé surtout pour la congélation des pièces opératoires avant leur coupe au "cryostat" ou au cryomicrotome.
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Q Path® Safesolv est un substitut non dangereux du xylène ou du toluène. Il est compatible avec le milieu de montage Q Path® Safemount référence 00647...
UOM:  1 * 5 l
Marques :  VWR Chemicals
Description:   pour enrobage de tissu avant congélation et coupes dites en extemporanée
UOM:  1 * 125 ml
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Colle hydrosoluble de haute viscosité pour coupe en congélation
UOM:  1 * 125 ml
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 29
  1  2  3  4  Suivant 
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS