Imprimer
Votre recherche pour: Matières premières de microbiologie
18  résultat(s)
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Les produits Merck offrent une haute qualité pour les applications en microbiologie.
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Les ingrédients utilisés pour préparer les milieux de culture sont très importants puisque les résultats dépendent de la qualité de leurs composants. ...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Yeast Nitrogen Base (YNB) is a base medium for preparation of minimal and synthetic defined yeast media.
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: VWR® is a manufacturer and supplier of high quality biochemicals and reagents for molecular biology, life sciences, proteomics, clinical and histology...
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Description: Peptone bacteriological, 5000 g
Fournisseur: MP Biomedicals
Description: Casamino acids is supplemented to microbiological growth media.
Fournisseur: LIOFILCHEM S.R.L.
Description: Proteose peptone, 500 g
Fournisseur: PanReac AppliChem
Description: Components of many microbiological growth media.
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Peptone from casein, 100 g
Fournisseur: Merck
Description: Yeast extract, 5000 g
Fournisseur: MP Biomedicals
Description: Beef extract is a water soluble powder, standardized for use in microbiological media.
Fournisseur: MP Biomedicals
Description: Soluble in water (100 mg/ml - clear to slightly hazy solution).
Fournisseur: MP Biomedicals
Description: Yeast hydrolysate enzymatic is an autolyzed yeast extract produced from 100% brewers yeast. It is a concentrated source of soluble protein components,...
Référence Produit: (ICNA0210330401)
Fournisseur: MP Biomedicals
Description: Yeast Hydrolysate Enzymatic is an autolysed yeast extract produced from 100% brewers yeast. It is a concentrated source of soluble protein components,...
UOM: 1 * 0,45 kg
Fournisseur: HIMEDIA
Description: Peptone, meat Type P, 500 g
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Tryptone is an assortment of peptides generated by the tryptic digestion of casein. It is commonly used in microbiology to produce Lysogeny broth for ...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom