Imprimer
Votre recherche pour: Additifs et suppléments de microbiologie
21  résultat(s)
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: L'isolation de microorganismes requiert souvent l'utilisation d'un milieu sélectif. Grâce aux suppléments cryodéshydratés, l'utilisateur peut effectue...
Fournisseur: Merck
Description: Rouge neutre indicateur, Utilisation: Additive, Glass bottle
Fournisseur: Merck
Description: Supplément d'enrichissement d'agar Chromocult® Listeria, Utilisation: Listeria
Référence Produit: (1.11350.0001)
Fournisseur: Merck
Description: Bactident® Indol, Utilisation: Biochemical
UOM: 1 * 30 mL
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: L'isolement des micro-organismes nécessite souvent l'utilisation de certains suppléments. Les suppléments présentés ici sont disponibles en flacon et ...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Ces suppléments standard peuvent être utilisés avec plusieurs milieux de culture pour préparer le milieu de culture complet pour votre objectif spécif...
Fournisseur: LIOFILCHEM S.R.L.
Description: Tergitol 0,2% supplement, Utilisation: Additive
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Description: Brucella selective supplement, Utilisation: Brucella, Freeze-dried
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Description: Horse Serum, Utilisation: Blood/Serum, Freeze-dried
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Description: OGYE supplement, Utilisation: Yeast and Moulds, Freeze-dried
Fournisseur: Apollo Scientific
Description: Dehydrated infusion of potato. Plant tissue culture tested.
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Description: Coagulase Plasma lyophilised 5Ml, Utilisation: Blood / Serum
Fournisseur: BALIS
Description: Additif pour l'agar sélectif Cereus (base) selon Mossel.
Référence Produit: (MDTC25-023-CI)
Fournisseur: Corning
Description: Trace Elements C Solution has the same composition as Cleveland's Trace Elements I, and contains the trace elements found in the serum-free medium MCD...
UOM: 1 * 100 mL
Certificats.
Référence Produit: (USBID9540-05)
Fournisseur: US Biological
Description: Drop-out mixes are used as a supplement to Drop-out base for making synthetic, complete media formulations in accordance with methods in yeast genetic...
UOM: 1 * 100 g
Référence Produit: (71279-3)
Fournisseur: Merck Millipore (Novagen)
Description: Veggie yeast extract is a certified animal-free media component.
UOM: 1 * 500 g
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom