Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Milieux prêts à l'emploi en flacons
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Sélectionnez une ou plusieurs options dans n'importe quel champ ou menu déroulant et cliquez sur le OK.
Les résultats se mettront à jour automatiquement.
SearchResultCount:"32"
Trier par:
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Les milieux de culture prêts à l'emploi sont destinés aux diagnostics microbiologiques en agroalimentaire, pour le contrôle de l'environnement et des ...
Marques :  VWR Chemicals
Description:   La validation du traitement aseptique doit inclure un test de simulation à l'aide d'un milieu nutritif, connu sous le nom de test de remplissage asept...
Référence Produit: (J833-1L)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Utilisé pour la propagation et l'entretien des E. coli. Couramment utilisé pour la préparation de l'ADN plasmidique et des protéines recombinante...
UOM:  1 * 1 l
Référence Produit: (1B1493-1L)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Un milieu complet pour la propagation et l'entretien des levures. Le YPD se compose d'extrait de levure 1%, de peptone 2% et de glucose ...
UOM:  1 * 1 l
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Solution-mère B 1 sélective, Remplissage: 100 ml, Taille: 100 ml, Utilisation: Dilution
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Utilisé pour la préparation d'E. coli. Il prend en charge des niveaux de densité cellulaires plus importants afin d'augmenter le rendement plasmi...
UOM:  1 * 1 l
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Fermentation PTM1, trace de sels, qualité de haute pureté, Remplissage: 500 ml, Utilisation: Additif
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Bouillon LB, modifié, Remplissage: 1000 ml, Utilisation: E. coli
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 32
  1  2  3  4  Suivant