Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Milieux prêts à l'emploi en sachets
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Sélectionner la ou les options ci-dessous afin d'affiner votre recherche. Cliquer sur OK pour mettre à jour vos résultats.
SearchResultCount:"12"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  Merck
Description:   Les coliformes et entérocoques ReadyCult® Readycult® facilitent la détection des coliformes, d'E. coli ou des streptocoques fécaux dans l'eau. ...
Marques :  Merck
Description:   Sachets ReadyBag® irradiés aux rayons gamma et poches pour granulés pré-pesés pour des analyses d'agents pathogènes rapides, flexibles et facilites. L...
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Chaque sachet contient une dose de milieu de culture granulé pré-pesée dans un double emballage irradié.
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Le sachet T est rempli d'une quantité préalablement pesée de milieu en granulés. Le tube peut se raccorder à l'unité de filtration de 0,2 µm en m...
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Les sachets W sont des sachets pliés sans connecteurs pour des applications dans systèmes d'automatisation de laboratoire.
Référence Produit: (N526-5PK)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Convenient, pre-mixed powder, animal-free LB media is a general purpose media for the growth of non fastidious microorganisms. It may also be used as ...
UOM:  1 * 1 Un.
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Pour l'enrichissement préliminaire non sélectif des bactéries, en particulier les entérobactéries pathogènes, présentes dans les denrées alimentaires.
Référence Produit: (7101.00450)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Les MediaBag TW (Twirl-bag) sont remplis d'une quantité préalablement pesée de milieu en granulés, dans un sachet sous double emballage, et sont irrad...
UOM:  1 * 100 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 12
  1  2  Suivant 
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS