Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Votre recherche pour: "reactifs-pour-coloration"
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/41/18989841.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"8"
Trier par:
Marques :  Merck
Description:   Pour plus d'informations sur les spécifications et risques, consultez le site www.vwr.com ou les catalogues de produits chimiques VWR.
Référence Produit: (1.06731.1000)
Marques :  Merck
Description:   Reagents for detection of textile fibres.
UOM:  1 * 1 l
Référence Produit: (CAYM600055-1)
Marques :  Cayman Chemical
Description:   Prepare a working solution by diluting the Nile Red Stock Solution 1:1,000 in the assay buffer. Mix well to make sure no particles or flakes remain in...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  Biotium
Description:   CF® dye biocytin is a cell-impermeant, fixable polar tracer that is a conjugate of CF® dye and biotin with an aldehyde-fixable primary amine.
Marques :  Biotium
Description:   Potential applications of Biotin-CF® dye include detection of biotin binding sites and the degree of biotinylation of proteins and for the measurement...
Marques :  Tonbo Biosciences
Description:   Foxp3/transcription factor fix/perm diluent (1x), mouse and human reactivity
Marques :  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   These versatile fluorophores can tolerate a pH range of 3 - 10 for use in a variety of applications at biologically relevant pHs. The dyes are also DM...
Marques :  PanReac AppliChem
Description:   SYBR® Green is an asymmetrical cyanine dye that acts as an intercalating dye for the detection of double stranded DNA. This ten fold concentrated dye ...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 8