Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Votre recherche pour: "reactifs-de-fixation"
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/51/18945351.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"6"
Trier par:
Marques :  Merck
Description:   M-FIX® is a fixative spray that is suitable for the wet fixation of gynaecological and non-gynaecological preparations processed in Papanicolaou stain...
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Fixation, conservation et transport des échantillons cytologiques.
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Q Path Labofix est un spray fixateur cytologique capable de fixer et de stocker les éléments cellulaires de frottis gynécologiques ou non après étalag...
Référence Produit: (00656746.)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   La solution de conservation Q Path® Cytofix s'utilise dans les applications de cytologie. Elle est notamment recommandée pour préserver les prélèvemen...
UOM:  1 * 5 l
Marques :  VWR Chemicals
Description:   L'agent d'élimination HistoChoice® est un produit de remplacement beaucoup moins dangereux que le xylène/toluène.
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Le fixateur de tissus HistoChoice® en coupelles préremplies représente une solution sûre et pratique pour la collecte de tissus sur site et leur trans...
UOM:  1 * 30 ml
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 6  de 6