Imprimer
Glycylglycine (Gly-Gly)
Fournisseur: Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLEM49774934EA 0 EUR
MOLEM49774934
Glycylglycine (Gly-Gly)
Protéines et peptides
  • EINECS: 209-127-8
  • GHS symbol and signal word: GHS07 and warning