Imprimer
D(-)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE45777293-5GEA 182 EUR
MOLE45777293-5G
D(-)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol
D(-)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol
Formule: C₅H₁₁NO
Poids moléculaire: 101,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064321
Numéro CAS: 68832-13-3