Imprimer
Colorations de chargement des acides nucléiques
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
E190-5MLEA 72.8 EUR
E190-5ML
Colorations de chargement des acides nucléiques
Colorants Colorants pour gels d'electrophorèse
Conçue pour optimiser le chargement des acides nucléiques dans les gels d'agarose, la coloration de chargement diffuse la couleur aux échantillons afin de lancer le processus de chargement et d'accroître la densité des échantillons pour assurer la distribution efficace des échantillons dans chaque puits. Le colorant migre indépendamment des échantillons, permettant l'estimation de la migration des acides nucléiques.
  • Réduit l'exposition à des colorants poudrés irritants et dangereux
  • Sans DNase, RNase ni protéase
  • Testée de manière fonctionnelle et analytique