Imprimer
Ampoules de lyophilisation, prélimées, Vacule®, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Vacule®
WHEA651502EA 164 EUR
WHEA651502 WHEAW651506
Ampoules de lyophilisation, prélimées, Vacule®, WHEATON®
Ampoules
Made from low extractable borosilicate glass
  • Pre-scored for easy opening
  • Heat sealed only
These ampoules are ideal for small volume lyophilisation samples.
Certifications: USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class A