Imprimer
TRIS-glycine-SDS tampon solide, READY-PACK™, Ultra Pure Grade
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0147-40LEA 0 EUR
VWRC0147-40L
TRIS-glycine-SDS tampon solide, READY-PACK™, Ultra Pure Grade
Tampon de migration pour Laemmli SDS-PAGE.
La taille du conditionnement de 40 l contient suffisamment de poudre pour préparer 40 litres de solution 1X (0,025 M de tris, 0,192 M de glycine et 0,1% de dodécylsulfate de sodium). Le Ready-Pack™ permet de préparer 1 litre de solution 10X.