Imprimer
Ampicilline trihydraté
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PROOBP021EA 807 EUR
PROOBP021
Ampicilline trihydraté
Ampicilline trihydraté
Formule: C₁₆H₁₉N₃O₄S·3H₂O
Poids moléculaire: 403,45 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00072036
Numéro CAS: 7177-48-2
EINECS: 200-709-7