TRIS-tricine Solution tampon 10x concentrée, grade dédié à la protéomique
The Tris-Tricine (TT) buffer system is a popular replacement for Tris-Glycine buffers because it stacks and resolves small polypeptides with greater efficiency than TG buffers.
Convenient concentrations and packaging for common protein gel electrophoresis buffers
Excellent quality, consistency and resolution
New Product
Offre à durée limitée
Les articles signalés ci-dessous sont en promotion
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.