Chlortétracycline chlorhydrate
Marques : LGC Standards PROMOCHEMTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl Poids moléculaire: 515,34 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD26142699 Numéro CAS: 64-72-2 EINECS: 200-591-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...