Imprimer
Pipette d'homogénéisation
Fournisseur: Funke-Gerber
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
614-0172EA 71.8 EUR
614-0172
Pipette d'homogénéisation
Pipettes Pipettes jaugées
En verre, 2 marques (5 et 25 ml), avec bouchon
Diamètre extérieur: 24 mm
Longueur sans bouchon: 152 mm