Imprimer
Spatules de pharmacien
Fournisseur: RSG Solingen
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
231-0548EA 107 EUR
231-0548 231-0549 231-0547 231-0553 231-0300 231-0312 231-0554 231-0551 231-0552 231-0299 231-0550
Spatules de pharmacien
Spatules
Lame en acier inoxydable, avec manche en bois.
  • Disponible avec lame souple (Remanit 4310) ou avec lame renforcée (INOX 4034)
  • 75 - 150 mm : lame conique